Learn More
Motic™ Micrometer Eyepiece Reticle
Codice prodotto. 11732298
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Reticle Eyepiece Micrometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11732298 Reticle Eyepiece Micrometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11732298 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001401841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30€
    43.49€ / pezzi 1
    Risparmia 4.81€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with 10X eyepiece for BA Series Microscope. Motic™ Micrometer Eyepiece Reticle includes 100 divisions in 10mm
  • 100 divisions in 10mm
  • 25mm dia.
  • For use with BA series microscope 10X eyepiece
Specifica
Tipo Reticle Eyepiece Micrometer
Descrizione 100 divisions in 10mm
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) BA Series Microscope
Quantità 1 Piece