Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Dust Covers
Descrizione
Compatible with the following Carl Zeiss Microscopes:
- Axio Lab.A1
- Axio Lab.A1 FL-LED
- Axio Lab.A1 MAT
- Axio Lab.A1 Pol
- Axiolab™
- Axiostar™
- Axiostar Plus
- Axiostar Plus FL
- Stemi™ 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 C for KS ELISPOT
- Stemi 2000 CS
- Stemi DR 1040
- Stemi DR 1063
- Stemi DR 1663
- Stemi DV4
- Stemi SV 11
- Stemi SV 11 Apo
- Stemi SV 6
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V8
Specifica
Specifica
| Tipo | Dust Cover |
| Profondità (sistema imperiale) | 5.31 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 13.5 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AxioLab™.A1, AxioLab™.A1 FL-LED, AxioLab™.A1 MAT, AxioLab™.A1 Pol, Axiolab, Axiostar™, Axiostar™ Plus, Axiostar™ Plus FL, Stemi™ |
| Altezza (sistema imperiale) | 25.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 65 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 22.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 57 cm |