Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometers
Finely divided stage micrometer for calibrating optical systems with eyepiece graticule patterns. Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometer includes 1mm and 1/100mm intervals.
442.52€ - 508.80€
Specifica
Tipo | Stage Micrometer |
---|---|
Include | Stage micrometer, 5 lines with 1mm intervals in y-direction |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11884953
|
Carl Zeiss™
474026-0000-000 |
Transmitted light microscope, eyepiece graticule |
442.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11866422
|
Carl Zeiss™
474027-0000-000 |
Reflected light microscope, eyepiece graticule |
508.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For calibrating optical systems with eyepiece graticule patterns
- 5 lines with 1mm intervals in y-direction
- 100 lines with 1/100mm intervals in y-direction
Specifica
Stage Micrometer | |
Stage micrometer, 5 lines with 1mm intervals in y-direction |