Learn More
Zeiss™ Stereomicroscope Stands and Components
Accessories for Zeiss Microscopes
Marca:  Zeiss™ 455104-0000-000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11815370
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Height: 260mm
  • Includes Stand plate, Plastic contrast plate, 2 stage clip
Specifica
Specifica
Stand S
10.2 in.
Stand plate, Plastic contrast plate, 2 stage clip
Carl Zeiss™ stereomicroscope
260 mm