Learn More
CARM1-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478037
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478037 5 mg -
16461527 50 mg -
16425328 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478037 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12759
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).
CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Specifica
Materiale o nome chimico CARM1-IN-1
CAS 1020399-49-8
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H21Br2NO3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM)
SMILES O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4
Molecular Weight (g/mol) 555.26
Peso formulazione 555.26
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only