Learn More
Carmine, Pure, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| CAS | 1390-65-4 |
| Numero MDL | 167031 |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Colore | Red to Violet |
| Quantità | 5 g |
| Forma fisica | Powder |