Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmine, pure, certified, alum lake of carminic acid
Codice prodotto. 10628904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10628904
Marca: Thermo Scientific Chemicals 404141000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1390-65-4
Formula molecolare C22H20O13
Molecular Weight (g/mol) 492.39
Numero MDL MFCD00167028
InChI Key DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo C.I. 75470
PubChem CID 25113282
IUPAC Name 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]anthracene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carmine
Indice di Merck 15, 2442
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Spettro a infrarossi Authentic
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Red
Quantità 100 g
Forma fisica Powder