Learn More
(±)-Carnitine chloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16441118 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441118 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1453
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress (±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
(±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H16ClNO3
Quantità 5 g
Sinonimo DL-Carnitine chloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (126.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 197.66
Peso formulazione 197.66
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only