Learn More
Fisherbrand™ Supporto girevole universale per pipette
Codice prodotto. 15650785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
15650785 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15650785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.50€
    84.00€ / pezzi 1
    Risparmia 8.50€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Può contenere fino a 8 pipette monocanale, 4 multicanale o una combinazione di entrambe. Il supporto per pipette Fisherbrand™ Universal Carousel è in grado di contenere in modo sicuro quasi tutti i marchi noti di pipette sul mercato, rendendolo davvero universale.
  • Ideale per laboratori che non vogliono essere vincolati a una determinata marca di pipette o che già utilizzano diverse marche
  • Base bilanciata per una facile rimozione o sostituzione delle pipette, con una mano sola
  • Le pipette rimangono in posizione verticale per evitare contaminazioni
  • Possibilità di ruotare comodamente la testa del supporto per scegliere o riporre le pipette
  • Impugnatura a presa rapida per spostare il supporto delle pipette (carico o scarico)
  • L'unità non è autoclavabile, ma può essere pulita con sapone/acqua o con i comuni disinfettanti da laboratorio
  • In ABS (acrilonitrile butadiene stirene)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Pipette (8 pipette monocanale, 4 pipette multicanale o una combinazione di entrambe)
Materiale Plastica ABS
Posizioni 8
Forma Circular
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 ciascuno
Product Type Pipette Stand
Altezza (sistema metrico) 408 mm