missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Carpenter 20 gauze, 12 mesh woven from 0.58mm (0.023 in.) dia. wire

Marca:  Alfa Aesar™ 046526.GT

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15447245

  • 31.64€ / Pezzo


Spedizione stimata: 28-06-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Carpenter 20 gauze
12 mesh woven from 0.58mm (0.023 in.) dia. wire
Odorless
150 x 150 mm
12 Mesh
Wire Cloth
Videos
SDS Documenti
Certificati