Learn More
Carphedone, TRC
Codice prodotto. 17963885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17963885 10 mg 10mg
17981745 100 mg 100mg
17913245 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17963885 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC18431510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77472-70-9
Formula molecolare C12 H14 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Sinonimo 1-Pyrrolidineacetamide, 2-oxo-4-phenyl-, 2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetamide, 2-(2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Phenyl-2-oxopyrrolidine-1-acetamide, 4-Phenylpiracetam, Carphedon, Carphedone, Fonturacetam, Phenotropyl, Phenylpiracetam
IUPAC Name 2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide
SMILES NC(=O)CN1CC(CC1=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylpiracetam
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2O2/c13-11(15)8-14-7-10(6-12(14)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,13,15)
Peso formulazione 218.1055
Percent Purity >95%