Learn More
Carprofen USP Related Compound A, Mikromol™
Codice prodotto. 17982086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982086 100 mg 100mg
17951126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17982086 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1484.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carprofen USP Related Compound A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbazole
CAS 86-74-8
Nomi componenti o analita Carbazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H9 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
IUPAC Name 9H-carbazole
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 167.0735 g/mol