Learn More
Cartap Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30134326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134326 250 mg 250mg
30040766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134326 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC184453250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15263-52-2
Formula molecolare C7 H15 N3 O2 S2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 273.8
Sinonimo Carbamic acid, thio-, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monohydrochloride (8CI), Carbamothioic acid, S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monohydrochloride (9CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, dicarbamate (ester), monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis(carbamoylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1,3-propanedithiol dicarbamate hydrochloride, Caldan, Cartap hydrochloride, NTD 2, Padan, Padan 4G, Padan SG, Suntap, Vegetox
IUPAC Name S-[3-carbamoylsulfanyl-2-(dimethylamino)propyl] carbamothioate;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)C(CSC(=O)N)CSC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Cartap hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H15N3O2S2.ClH/c1-10(2)5(3-13-6(8)11)4-14-7(9)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,8,11)(H2,9,12);1H
Peso formulazione 273.0372
Percent Purity >95%