Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carteolol hydrochloride
Codice prodotto. 16564404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16564404 5 g 5g
16554404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16564404 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 464320050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51781-21-6
Formula molecolare C16H25ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 328.84
Numero MDL MFCD00941499
InChI Key FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name hydrogen 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico Carteolol hydrochloride
Punto di fusione 278.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: moderately soluble in methanol. slightly soluble, in acetic acid. insoluble in chloroform, ether,, dichloromethane
Peso formulazione 328.83