Learn More
Carteolol hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carteolol hydrochloride |
| CAS | 51781-21-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H25ClN2O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | OPC-1085 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (152.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C(OCC(O)CNC(C)(C)C)=CC=C2)CC1.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.83 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only