Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Cartridge
Codice prodotto. 10447421
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10447421 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10447421 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 1430
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Gas cartridge, with safety valve.
  • With safety valve
  • Provides approx. 3 hours use
  • EN 417: 2012
  • 70 % butane; 30 % propane
  • Valve catridge type 1430
  • Weight: 220 g
  • Height: 92 mm
  • Diameter: 104 mm
Specifica
Product Type Gas Cartridge
Capacità (sistema metrico) 400 mL
N. per confezione 1 Ea.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gaskartusche / Flüssiggasgemisch
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Gas infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H220-Gas altamente infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P377-In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
  • P381-Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.