Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Cartridge Burner with safety element
Codice prodotto. 10219201
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane, Propane
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Dimensione della confezione
10219201 Butane, LPG, Propane, Propane Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10219201 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 1425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    106.55€ / pezzi 1
    Risparmia 1.45€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Usbeck Laborgeraete Cartridge Burner with Safety Element - Provides protection of uncontrolled escape of gas in laboratories.
  • Din Type
  • Needle Valve
  • Includes 400 mL Cartridge
  • T = 1650°C
  • Suitable Tripod: 5136/5146
  • Provides protection of uncontrolled escape of gas in laboratories.
  • By the heat of the pilot flame, an electric voltage is generated within the thermocouple. Due to this voltage, a magnetic valve in the safety element keeps open. The gas is able to flow.
  • In case the flame of te burners extinguishes, the thermocouple cools down and the electric voltage drops off, thus closing the magnetic valve automatically. The gas supply is interrupted and no unburnt gas can escape.
Specifica
Product Type Gas Cartridge
Tipo di gas Butane, LPG, Propane, Propane
Include 400 mL Cartridge
Temperatura max (sistema metrico) 1650°C
Specifiche di sicurezza Magnetic Valve in the Safety Element
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cartridge burnerwithsafety element, DIN type .
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Gas infiammabile Categoria 1
  • Gas sotto pressione
Indicazioni di pericolo
  • H220-Gas altamente infiammabile.
  • H280-Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P377-In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
  • P381-Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butane, Propane