Learn More
Fisherbrand™ Cartridge for MCP3000 Series Pumps
Provides fast tubing changes. Fisherbrand™ Cartridge for MCP3000 Series Pumps eliminate hardware in other multi-channel designs.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15337567
  • 104.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
22-07-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in large and small
  • For use with MCP3000 Peristaltic Pump modles 4/6, 4/8, 8/3, 8/4, 12/6, and 12/8.
Specifica
Specifica
MCP3000 4/6, 4/8, 12/6, 12/8
Small