Learn More
Thermo Scientific™ Cartucce per sistema per acqua Barnstead™
Codice prodotto. 11337121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure
Cartuccia per acqua ad alta purezza
Ion exchange cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
MicroPure
Pacific TII
Smart2Pure
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11337121 Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure MicroPure Pezzo
11397151 Cartuccia per acqua ad alta purezza Pacific TII Pezzo
11357121 Ion exchange cartridge Smart2Pure Pezzo
11367121 Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure Smart2Pure Pezzo
15390471 Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11337121 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 09.1006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    616.00€ / pezzi 1
    Risparmia 69.00€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste cartucce di ricambio per la manutenzione dei sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Thermo Scientific™ Barnstead™.
Per la manutenzione dei sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Thermo Scientific™ Barnstead™, utilizzare le cartucce Thermo Scientific™ Barnstead™.
Choose the appropriate part number for your system. These cartridges are for use with the following Barnstead point of use water purification systems:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure
Da utilizzare con (apparecchiatura) MicroPure
Tipo Cartridge, Ultrapure Polisher