Learn More
Thermo Scientific™ Cartucce per sistema per acqua Barnstead™
Codice prodotto. 15390471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure
Cartuccia per acqua ad alta purezza
Ion exchange cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
MicroPure
Pacific TII
Smart2Pure
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15390471 Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI Pezzo
11397151 Cartuccia per acqua ad alta purezza Pacific TII Pezzo
11357121 Ion exchange cartridge Smart2Pure Pezzo
11367121 Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure Smart2Pure Pezzo
11337121 Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure MicroPure Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15390471 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 09.2005
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Utilizzare queste cartucce di ricambio per la manutenzione dei sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Thermo Scientific™ Barnstead™.
Per la manutenzione dei sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Thermo Scientific™ Barnstead™, utilizzare le cartucce Thermo Scientific™ Barnstead™.
Selezionare il numero di parte appropriato per il proprio sistema. Cartucce destinate all'impiego con i seguenti sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Barnstead:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure
Da utilizzare con (apparecchiatura) GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
Tipo Cartuccia per sistema di pulitura Ultrapure