Learn More
Carvacrol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16544204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 16544204
Marca: Thermo Scientific Acros 368340250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-75-2
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00002236
InChI Key RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Carvacrol
Punto di fusione 3.0°C
Densità 0.9760 g/mL
Punti di ebollizione 238.0°C
Punto d'infiammabilità 106°C
Formula lineare (CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 1872
Gravità specifica 0.976
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Viscosità 28.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 150.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado