Learn More
Carvedilol-d3, TRC
Codice prodotto. 30352028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352028 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30352028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC18462710MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carvedilol-methyl-d3
CAS 1020719-25-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C24 2H3 H23 N2 O4
Quantità 10 mg
Sinonimo 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]- (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]-2-propanol (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol, Carvedilol-d3, Carvedilol-D3 (methoxy-D3)
InChI Formula InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC Name 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 409.49
Peso formulazione 409.2081
Percent Purity >95