missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carvone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30326816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30326816 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30326816 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11052000AL100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Carvone
CAS 99-49-0
Nomi componenti o analita Carvone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H14 O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(=O)C1
IUPAC Name 2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Quantità 1 mL
Peso formulazione 150.1045 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.