Learn More
β-Caryophyllene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432396
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16432396 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16432396 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1415
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico β-Caryophyllene
CAS 87-44-5
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H24
Quantità 500 mg
Sinonimo (-)-(E)-Caryophyllene (−)-β-caryophyllene (−)-trans-Caryophyllene
Informazioni di solubilità Ethanol : ≥ 176.67 mg/mL (864.55 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (244.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1CC/C=C(C)/CC[C@@]2([H])C(C)(C)C[C@]12[H]
Molecular Weight (g/mol) 204.35
Peso formulazione 204.35
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only