Learn More
(-)-Caryophyllene oxide, 95%
Codice prodotto. 10791351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791351 50 g Bottiglia in vetro 50g
10217190 10 g Bottiglia in vetro 10g
10636184 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10791351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325080500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1139-30-6 | C15H24O | 220.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1139-30-6
Formula molecolare C15H24O
Molecular Weight (g/mol) 220.35
Numero MDL MFCD00134216
InChI Key NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Sinonimo caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
PubChem CID 1742210
ChEBI CHEBI:67818
SMILES CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Caryophyllene oxide
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55°C to 62°C
Colore White
Densità 0.9600g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4956
Quantità 50 g
Beilstein 17, IV, 392
Gravità specifica 0.96
Rotazione specifica -55
Peso formulazione 220.35
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder