Learn More
Casein, Extra Pure, SLR, Light White Soluble, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 9000-71-9 |
| Punto di fusione | 280°C |
| Colore | Yellow |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Numero MDL | 81481 |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Powder |