Learn More
Casein, Hammarsten Grade
Codice prodotto. 15845098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 lb.
100 g
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Dimensione della confezione:
100g
11339.80g
2268g
454g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15845098 100 g 100g
15855098 1 lb. 454g
15865098 2.2 kg (5 lb.) 2268g
15875098 11.3 kg (25 lb.) 11339.80g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15845098 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J12840.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cream to light yellow, lyophilized powder. | 75000 to 100000 g/mol
  • Cream to light yellow
  • Protein: ≥95%
  • Melting point: ∽280°C (dec.)
  • MDLNumber: MFCD00081481
  • CAS: 9000-71-9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso molecolare 75000 to 100000
Nome Casein
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Sensibilità Hygroscopic
Forma Lyophilized