Learn More
Casein Kinase II Inhibitor IV, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470747
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470747 50 mg 50mg
16467157 5 mg 5mg
16435326 100 mg 100mg
16424438 10 mg 10mg
16423086 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16470747 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111378
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Casein Kinase II Inhibitor IV is a potent, ATP-competitive of casein kinase II inhibitor with an IC50 of 9 nM. Casein Kinase II Inhibitor IV ia also a human keratinocytes (NHEK) differentiation inducer.
Casein Kinase II Inhibitor IV is a potent, ATP-competitive of casein kinase II inhibitor with an IC50 of 9 nM. Casein Kinase II Inhibitor IV ia also a human keratinocytes (NHEK) differentiation inducer.
Specifica
Materiale o nome chimico Casein Kinase II Inhibitor IV
CAS 863598-09-8
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H23N5O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (77.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CCCC1=CC=CC(N2C=CC3=CN=C(NC4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4)N=C32)=C1
Molecular Weight (g/mol) 429.47
Peso formulazione 429.47
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only