Learn More
Caspase-1 Inhibitor I, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15496359
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496359 5 mg 5mg
15406369 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496359 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64407.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
A potent, specific, and reversible inhibitor of caspases-1, -4 and -5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143313-51-3
Formula molecolare C23H32N4O8
Sinonimo Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent, specific, and reversible inhibitor of caspases-1, -4 and -5
Peso formulazione 492.52
Sensibilità Moisture Sensitive
Forma Powder