Learn More
Caspase-1 Inhibitor II, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Caspase-1 Inhibitor II |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1 |