Learn More
Caspase-12 Antibody [Alexa Fluor« 350], R&D Systems™
Codice prodotto. 30498668 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30498668 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30498668 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP335067AF350
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Caspase-12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Caspase-12
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 350
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Apoptosis Related Cysteine Protease, CASP 12, casp12, CASP12P1, Caspase 12 pseudogene 1, Caspase12, UNQ9415
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human Caspase-12 (NP_001177945.2).,, Sequence:, FNNRNCQSLKDKPKVIIMQACRGNGAGIVWFTTDSGKASADTHGRLLQGNICNDAVTKAHVEKDFIAFKSSTPHNVSWRHETNGSVFISQIIYYFREYSWS
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Caspases
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 100506742
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus