Learn More
Caspase-14 Antibody (001), FITC , R&D Systems™
Codice prodotto. 18612977 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612977 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612977 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305780F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Caspase-14 Monoclonal specifically detects Caspase-14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Caspase-14
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 001
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene apoptosis-related cysteine protease, CASP-14, caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 14, apoptosis-related cysteine protease, caspase-14, EC 3.4.22.-, MGC119078, MGC119079, MICE
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Caspase-14 (NP_036246.1; Ser2-Gln242).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Caspases
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23581
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus