Learn More
Abcam Caspase 9 Assay Kit (Fluorometric)
Codice prodotto. 32114747 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114747 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32114747 Fornitore Abcam N. del fornitore ab65607100Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Measure Caspase-9 activity in 2h in Cell/Tissue Extracts with Caspase 9 Assay Kit AB65607. Cited in 23 publications. Use with Microplate reader.
Measure Caspase-9 activity in 2h in Cell/Tissue Extracts with Caspase 9 Assay Kit AB65607. Cited in 23 publications. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 100 Tests
Status giuridico RUO