Learn More
Cytiva Cassette
Codice prodotto. 12504487 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
50 mL Fraction Collector F9-C and ÄKTA Avant Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
12504487 50 mL Fraction Collector F9-C and ÄKTA Avant Tubes pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12504487 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28956402
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds up to six tubes
Holds up to 6 tubes. Pack of two. For use with Fraction collector F9-C and ÅKTA avant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cassette
Quantità confezione 2 Pack
Da utilizzare con 50 mL Fraction Collector F9-C and ÄKTA Avant Tubes