Descrizione
White embedding cassette with lid for pathological embedding.
Embedding cassette for use in the pathological embedding proccess.
- With lid
- No ring
- Great for use with tissue samples
Specifica
Specifica
| Product Type | Embedding Cassette |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Embedding |
| Include | Lid |
| Quantità | 250 Pk. |
| Peso (sistema imperiale) | 0.13 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 3.72 g |