Learn More
Cytiva Cassette Foam Sponges
Codice prodotto. 11750615 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
0.11 in.
0.25 in.
Spessore (sistema metrico):
3 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema imperiale) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11750615 0.25 in. 6 mm pezzi 4
10279394 0.11 in. 3 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11750615 Fornitore Cytiva N. del fornitore TE25
Spedizione stimata: 02-12-2026
These Cassette Foam Sponges are accessory items for transfer tanks.
  • Cassette foam sponges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Tipo Cassette Foam Sponge
Materiale Foam
Quantità 4 Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.25 in.
Spessore (sistema metrico) 6 mm