Learn More
Brady™ Compatibile con la maggior parte degli interruttori bipolari o tripolari a tirante come GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse e General Switch Company. Utilizzare le viti a testa zigrinata per fissare saldamente il dispositivo di bloccaggio al tirante.
Descrizione
- Use thumbscrews to clamp lockout securely over tie-bar, then insert lock to prevent clamp from being loosened.
Specifica
Specifica
| Product Type | Circuit Breaker Lockout |
| Colore | Red |
| Materiale | Glass-filled Nylon |
| Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.147 |
| Descrizione | Universal Multi-Pole Breaker Lockout |
| Dimensioni (L x P) | 62.20 x 31.80 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Quantità | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.45 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 62.23 mm |