Learn More
Bochem™ Supporto a H completo in ghisa
Codice prodotto. 10152551
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Altezza (sistema metrico):
800 mm
Peso (sistema metrico):
6.5 kg
Include:
Aste in alluminio con diametro di 12 mm e morsetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Peso (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
10152551 500 mm 800 mm 6.5 kg Aste in alluminio con diametro di 12 mm e morsetti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10152551 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5641
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Telaio completo incluso. Il telaio a H completo in ghisa BOCHEM™ include aste in alluminio e morsetti.
  • Include aste in alluminio e morsetti
  • La ghisa è verniciata di verde
Specifica
Materiale Ghisa
Altezza (sistema metrico) 800 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Include Aste in alluminio con diametro di 12 mm e morsetti
Product Type Ponteggio completo
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 6.5 kg