Learn More
Bochem™ Treppiede in ghisa
Descrizione
- Cast iron tripod
- M10 thread
- Varnished
Specifica
Specifica
| Materiale | Ghisa |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Include | Filettatura M 10 |
| Product Type | Tripode in ghisa |
| Dimensioni filo | M10 |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 1.2 kg |