Learn More
R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base
Codice prodotto. 12338139 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Rod Centre: 135mm
Rod Centre: 175mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12338139 Rod Centre: 135mm Pezzo
12916806 Rod Centre: 175mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12338139
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Excellent option for supporting retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base are made from cast iron.
  • Painted blue
  • With rubber feet
  • Central rod hole is tapped
  • Without rod
Tekniske data
Materiale Ghisa
Capacità Rod Centre: 135mm
Include Con piedi in gomma
Product Type Base treppiede
Colore Blu
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.