Learn More
R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base
Codice prodotto. 12916806 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Rod Centre: 135mm
Rod Centre: 175mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12916806 Rod Centre: 175mm Pezzo
12338139 Rod Centre: 135mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12916806
Spedizione stimata: 03-05-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent option for supporting retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base are made from cast iron.
  • Painted blue
  • With rubber feet
  • Central rod hole is tapped
  • Without rod
Specifica
Materiale Ghisa
Capacità Rod Centre: 175mm
Include Con piedi in gomma
Product Type Base treppiede
Colore Blue