Learn More
R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base
Product Code. 12916806 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Holds:
Rod Centre: 135mm
Rod Centre: 175mm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holds Unit Size
12916806 Rod Centre: 175mm Each
12338139 Rod Centre: 135mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 12916806
Spedizione stimata: 03-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Excellent option for supporting retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base are made from cast iron.
  • Painted blue
  • With rubber feet
  • Central rod hole is tapped
  • Without rod
Spezifikation
Material Cast Iron
Holds Rod Centre: 175mm
Includes With Rubber Feet
Product Type Tripod Spread Base
Color Blue
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.