Learn More
Castanospermine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489248
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16489248
Marca: Medchem Express HYN2022
MedChemExpress Castanospermine inhibits all forms of α- and β-glucosidases, especially glucosidase l (required for glucoprotein processing by transfer of mannose and glucose from asparagine-linked lipids).
Castanospermine inhibits all forms of α- and β-glucosidases, especially glucosidase l (required for glucoprotein processing by transfer of mannose and glucose from asparagine-linked lipids).
Specifica
Materiale o nome chimico Castanospermine
CAS 79831-76-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H15NO4
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (528.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (528.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@]([C@@H](O)CC2)([H])N2C1
Molecular Weight (g/mol) 189.21
Quantità 10 mg
Peso formulazione 189.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.