Learn More
Castor oil
Codice prodotto. 10197170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10197170 500 g 500g
10295234 250 g 250g
10422514 1 kg 1kg
10539813 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10197170 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404165000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-79-4
Formula molecolare C57H104O9
Molecular Weight (g/mol) 933.45
Numero MDL MFCD00130879
InChI Key ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
SMILES CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Castor oil
Punto di fusione -10°C
Colore Yellow
Densità 0.9570g/mL
Punti di ebollizione 229°C
Punto d'infiammabilità 229°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.481
Quantità 500 g
Valore di saponificazione 176 to 182g KOH/g
Indice di Merck 14,1898
Gravità specifica 0.957
Rotazione specifica + 3.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,,carbondisulfide,ether and glacial acetic acid
Viscosità 0,6-0,8 Pas (25°C)
Forma fisica Viscous Liquid