Learn More
Castor Oil, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11458103 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458103 500 mL 500mL
10640341 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458103 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/3280/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Castor Oil, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-79-4
Numero MDL 130746
Specifica
Punto di fusione -10°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 229°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Viscosità 6 to 8 Ps at 25°C
Forma fisica Liquid