Learn More
Thermo Scientific Chemicals Castor oil, specified according to the requirements of Ph.Eur.
Codice prodotto. 10566051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10566051 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11974041 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10566051 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 348855000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-79-4
Formula molecolare C57H104O9
Molecular Weight (g/mol) 933.45
Numero MDL MFCD00130746
InChI Key ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Sinonimo castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC Name 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl (Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoate
SMILES CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Castor oil
Acidità 2.0mg KOH/g max.
Absorbance 1.5 max. (at the absorption maximum at 269 +/- 1nm)
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless or Yellow
Densità 0.9570g/mL
Punti di ebollizione 229.0°C
Punto d'infiammabilità 229°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4810
Quantità 500 mL
Indice di Merck 14,1898
Gravità specifica 0.957
Rotazione specifica + 3.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, chloroform,, carbondisulfide, ether and glacial acetic acid
Viscosità 0,6-0,8 Pas (25°C)
Grado Eu. Ph.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) of fatty acids (GC): Passes Test (per Eur. Pharm.)
Forma fisica Viscous Hygroscopic Liquid