Learn More
asecos™ Castors with Plinth
Codice prodotto. 16275441 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Under Bench Cabinet UB90, K90 1400 mm Wide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16275441 Under Bench Cabinet UB90, K90 1400 mm Wide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
For indoor use only
Codice prodotto. 16275441 Fornitore asecos™ N. del fornitore 31359
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Castors with plinth height of 30 mm for model(s): UB90, K90 with width 1400 mm
  • Sheet steel powder-coated RAL 7015
  • For model(s): UB90, K90
  • For use with: under bench cabinets with a body width of 1400 cm
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno 60 mm
Dimensioni (P x L x A) 60 x 1397 x 30 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Under Bench Cabinet UB90, K90 1400 mm Wide
Altezza (sistema metrico) esterno 30 mm
Include Plinth
N. di ripiani 0
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema imperiale) 6 lb.
Peso (sistema metrico) 3 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1397 mm
Colore Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 2.36 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 1.18 in.
Materiale Sheet Steel
Product Type Castors
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 55 in.