Descrizione
- Castors with plinth
- Sheet steel powder-coated RAL 7015
- For under bench cabinets body wide available in 1100 mm and 590 mm
Specifica
Specifica
| Descrizione | Castors with plinth |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For under bench cabinets with width 590 mm, for model(s): UB90, K90 |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.18 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 30 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Include | Castors with Plinth |
| Rivestimento superficiale | Powder-Coated Plain |
| Peso (sistema imperiale) | 3.31 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1.5 kg |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 587 mm |
| Vedi altri risultati |