missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Catalase Activity Assay Kit, Immunocapture, 96 Tests
Descrizione
- Assay Type: Enzyme activity
- Assay Time: 6 hr
- Range: 1 μg/mL to 1,000 μg/mL
- Sample Types: Cell culture extracts, Tissue extracts
- Applications: Enzyme activity assay
- Reactive Species: Human, Mouse, Rat
- Citations: 12 publications
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Solution Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | 96-well Plate Kit |
| N. di reazioni | 96 Tests |
| Target Molecule | Catalase |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Cross-reattività | Human, Mouse, Rat |
| Tipo di campione | Cell Culture Extracts, Tissue extracts |
| Quantità | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Enzyme activity assay |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?