Learn More
Löser™ Ago per catalisi
Codice prodotto. 11897714
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
All Osmometers 50 to 200 μL Sample Volume
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11897714 All Osmometers 50 to 200 μL Sample Volume Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11897714 Fornitore Löser™ N. del fornitore 1.05.0400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.26€
    5.46€ / pezzi 1
    Risparmia 4.80€
    46% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides initial freezing point trigger for osmometers. Freezing Needling for Osmometer can be used with all osmometers with a sample volume between 50 and 200μL.
  • Needle for freezing initiation of all Osmometers with sample volume 50 to 200μL.
Specifica
Product Type Ago per catalisi
Da utilizzare con (apparecchiatura) All Osmometers 50 to 200 μL Sample Volume
Da utilizzare con (applicazione) Triggering the freezing with freezing point Osmometers